A9795
Adenine hydrochloride hydrate
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Szinonimák:
6-Aminopurine hydrochloride hydrate
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
Teszt
≥99%
form
powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
oldhatóság
H2O: 50 mg/mL
SMILES string
O.Cl.Nc1ncnc2[nH]cnc12
InChI
1S/C5H5N5.ClH.H2O/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4;;/h1-2H,(H3,6,7,8,9,10);1H;1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MYRDTAUFFBYTHA-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- As a component of FAD cell culture media
- In maintaining organotypic cultures for recreating stratified epithelium from primary cell cultures
- In limbal-corneal epithelial culturing and keratinocytes
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3