Fontos dokumentumok
A9126
Adenine hemisulfate salt
≥99%
Szinonimák:
6-Aminopurine hemisulfate salt, Adenine sulfate salt
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥99%
Forma
powder
oldhatóság
0.5 M HCl: 10 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
OS(O)(=O)=O.Nc1ncnc2[nH]cnc12.Nc3ncnc4[nH]cnc34
InChI
1S/2C5H5N5.H2O4S/c2*6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4;1-5(2,3)4/h2*1-2H,(H3,6,7,8,9,10);(H2,1,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LQXHSCOPYJCOMD-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- complete supplement mixture (CSM)
- yeast extract with supplements (YES) medium for culturing S. pombe strain
- synthetic complete glucose-based yeast media (SC) for S. cerevisiae cultures
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?