Fontos dokumentumok
A5282
DL-2-Amino-5-phosphonopentanoic acid
≥98% (TLC), solid, NMDA receptor antagonist
Szinonimák:
5-Phosphono-DL-norvaline, DL-2-Amino-5-phosphonovaleric acid, AP-5, APV
About This Item
Javasolt termékek
product name
DL-2-Amino-5-phosphonopentanoic acid, solid
form
solid
szín
white
oldhatóság
0.1 M NaOH: 4 mg/mL
H2O: 5.6 mg/mL
organic solvents: insoluble
SMILES string
NC(CCCP(O)(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H12NO5P/c6-4(5(7)8)2-1-3-12(9,10)11/h4H,1-3,6H2,(H,7,8)(H2,9,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VOROEQBFPPIACJ-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
rat ... Grik1(29559) , Grin2a(24409) , Grin2b(24410)
Alkalmazás
- in the inactivation of N-methyl-D-aspartate (NMDA)-mediated synapses
- used in growth medium for inhibition of electrical activity in the neuronal network
- used to isolate N-methyl-D-aspartate receptors (NMDAR) or α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid receptor (AMPAR)-mediated currents were isolated using this product
- used in double distilled water to compare its NMDA antagonistic action with that of prion protein (PrPC)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Vigyázat
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3