Fontos dokumentumok
5.04914
Sigma-Aldrich
CNQX
Szinonimák:
CNQX, 6-Cyano-7-nitroquinoxaline-2,3-dione, 6-Cyano-2,3-dihydroxy-7-nitro-quinoxaline
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H4N4O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
232.15
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Teszt
≥98% (HPLC)
Minőségi szint
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
off-white to yellow
oldhatóság
DMSO: 25 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1cc2[nH][c]([c]([nH]c2cc1C#N)=O)=O
InChI
1S/C9H4N4O4/c10-3-4-1-5-6(2-7(4)13(16)17)12-9(15)8(14)11-5/h1-2H,(H,11,14)(H,12,15)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RPXVIAFEQBNEAX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
A potent and competitive antagonist for AMPA/kainate receptors (Ki = 0.6 - 2.11 µM for GluA1-4 and Ki = 1.3-5.3 µM for different subtypes of Kainate receptors) and a negative allosteric modulator at NMDA receptor glycine binding site. Widely used for assessing the functional roles of neurotransmission mediated by glutamate receptors in both normal and abnormal brain functions.
A potent and competitive antagonist for AMPA/kainate receptors (Ki = 0.6 - 2.11 µM for GluA1-4 and Ki = 1.3-5.3 µM for different subtypes of Kainate receptors) and a negative allosteric modulator at NMDA receptor glycine binding site. Widely used for assessing the functional roles of neurotransmission mediated by glutamate receptors in both normal and abnormal brain functions.
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Secondary Target
Kainate
Target Ki: 0.6 – 2.11 →M for GluA1 – 4 and Ki
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Egyéb megjegyzések
Lee, S., et al. 2010. J. Neurophysiol.103, 1728.
King, A., et al. 1992. Br. J. Pharmacol.107, 375.
Long, S. et al. 1990. Br. J. Pharmacol.100, 850.Harris, K., et al. 1989. Brain Res.5, 185Honore, T., et al. 1988. Science.241, 701.Birch, P., et al. 1988. Eur. J. Pharmacol.156, 177.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3