Fontos dokumentumok
04668
O-Phospho-L-homoserine lithium salt
≥95% (TLC)
Szinonimák:
O-Phosphono-L-homoserine lithium salt, L-2-Amino-4-hydroxybutyric acid 4-phosphate lithium salt, L-Homoserine O-phosphate lithium salt, H-Hse(PO3H2)-OH
Teszt
≥95% (TLC)
form
powder
optikai aktivitás
[α]/D -18.0±2.0°, c = 1 in H2O
szín
white to off-white
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C4H10NO6P/c5-3(4(6)7)1-2-11-12(8,9)10/h3H,1-2,5H2,(H,6,7)(H2,8,9,10)/t3-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FXDNYOANAXWZHG-VKHMYHEASA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3