Fontos dokumentumok
A1910
(±)-2-Amino-4-phosphonobutyric acid
solid
Szinonimák:
(±)-AP-4
About This Item
Javasolt termékek
Forma
solid
szín
white
SMILES string
NC(CCP(O)(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H10NO5P/c5-3(4(6)7)1-2-11(8,9)10/h3H,1-2,5H2,(H,6,7)(H2,8,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DDOQBQRIEWHWBT-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... GRIN1(2902) , GRIN2A(2903) , GRIN2B(2904) , GRIN2C(2905) , GRIN2D(2906) , GRINA(2907)
rat ... Grin2b(24410)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Vigyázat
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)