165304
D-(–)-2-Amino-5-phosphonopentanoic Acid
≥97% (HPLC), solid, NMDA receptor antagonist, Calbiochem®
Szinonimák:
D-(–)-2-Amino-5-phosphonopentanoic Acid, D-AP5, NMDA Antagonist II, APV, D-APV, 2-APV, D-2-amino-5-phosphonovalerate
About This Item
Javasolt termékek
product name
D-(–)-2-Amino-5-phosphonopentanoic Acid, Active enantiomer of DL-2-amino-5-phosphonopentanoic acid (AP5) that is a commonly used as a competitive NMDA receptor antagonist.
Minőségi szint
Teszt
≥97% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
szín
white
oldhatóság
dilute aqueous base: 1 mg/mL
water: 1 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C5H12NO5P/c6-4(5(7)8)2-1-3-12(9,10)11/h4H,1-3,6H2,(H,7,8)(H2,9,10,11)/p-2/t4-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VOROEQBFPPIACJ-SCSAIBSYSA-L
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
NMDA receptor antagonist
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Schulte, M.K., et al. 1994. Brain Res. 649, 203.
Davis, S., et al. 1992. J. Neurosci. 12, 21.
WGK
WGK 3