Fontos dokumentumok
14340
(+)-Bicuculline
≥97.0% (TLC)
Szinonimák:
Bucuculline
Teszt
≥97.0% (TLC)
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]20/D +126±6°, c = 1% in chloroform
mp
193-197 °C
SMILES string
[H][C@]1(OC(=O)c2c3OCOc3ccc12)[C@@]4([H])N(C)CCc5cc6OCOc6cc45
InChI
1S/C20H17NO6/c1-21-5-4-10-6-14-15(25-8-24-14)7-12(10)17(21)18-11-2-3-13-19(26-9-23-13)16(11)20(22)27-18/h2-3,6-7,17-18H,4-5,8-9H2,1H3/t17-,18+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IYGYMKDQCDOMRE-ZWKOTPCHSA-N
Géninformáció
rat ... Gabra2(29706)
Általános leírás
Alkalmazás
- as a compound to compare pharmacodynamics and network activity profiles of conolidine/cannabidiol
- to study the effects of chronic caffeine administration on the function of GABAA receptor
- to isolate N-methyl-D-aspartate receptor (NMDAR)-specific evoked and miniature excitatory postsynaptic currents (eEPSCs and mEPSCs) in neurons of rats
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Yeast is one of the most important microorganisms known and utilised by mankind. Ancient Middle Eastern civilisations used the organism to bake bread and to produce mead, beer and wine.