Fontos dokumentumok
K3375
Kynurenic acid
≥98% (HPLC), powder, NMDA receptor antagonist
Szinonimák:
4-Hydroxyquinoline-2-carboxylic acid
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Kynurenic acid, ≥98%
Minőségi szint
Teszt
≥98%
Forma
powder
mp
275 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1cc(O)c2ccccc2n1
InChI
1S/C10H7NO3/c12-9-5-8(10(13)14)11-7-4-2-1-3-6(7)9/h1-5H,(H,11,12)(H,13,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HCZHHEIFKROPDY-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CHRNA1(1134) , CHRNA10(57053) , CHRNA2(1135) , CHRNA3(1136) , CHRNA4(1137) , CHRNA5(1138) , CHRNA6(8973) , CHRNA7(1139) , CHRNA9(55584) , CHRNB1(1140) , CHRNB2(1141) , CHRNB3(1142) , CHRNB4(1143) , GRIA3(2892) , GRIA4(2893) , GRIK1(2897) , GRIK2(2898) , GRIK3(2899) , GRIK4(2900) , GRIK5(2901) , GUCA2A(2980) , GUCA2B(2981) , NGFR(4804) , SLC23A2(9962)
rat ... Gria1(50592) , Grik1(29559) , Grin2a(24409)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience