Fontos dokumentumok
A8054
D(−)-2-Amino-5-phosphonopentanoic acid
NMDA receptor antagonist
Szinonimák:
D(−)-AP-5, D(−)-APV, D-2-Amino-5-phosphonovaleric acid
Teszt
≥98% (TLC)
form
powder
optikai tisztaság
optical purity: ≥90% (HPLC, Marfey′s reagent)
technika/technikák
ligand binding assay: suitable
szín
white
mp
245-246 °C
SMILES string
N[C@H](CCCP(O)(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H12NO5P/c6-4(5(7)8)2-1-3-12(9,10)11/h4H,1-3,6H2,(H,7,8)(H2,9,10,11)/t4-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VOROEQBFPPIACJ-SCSAIBSYSA-N
Géninformáció
mouse ... Grin2a(14811)
rat ... Grik1(29559) , Grin2a(24409) , Grin2b(24410) , Grin2c(24411) , Grin2d(24412)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Rats and Blockade of Long-Term Potentiation in viva by the
IV-Methyl-D-Aspartate Receptor Antagonist AP5