Fontos dokumentumok
D0540
DNQX
≥98% (TLC)
Szinonimák:
6,7-Dinitroquinoxaline-2,3(1H,4H)-dione
Teszt
≥98% (TLC)
Forma
powder
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cc2NC(=O)C(=O)Nc2cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H4N4O6/c13-7-8(14)10-4-2-6(12(17)18)5(11(15)16)1-3(4)9-7/h1-2H,(H,9,13)(H,10,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RWVIMCIPOAXUDG-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... GRIA1(2890) , GRIA2(2891) , GRIK1(2897) , GRIK2(2898) , GRIK3(2899) , GRIK4(2900) , GRIK5(2901)
mouse ... Gria1(14799)
rat ... Gria1(50592) , Grik1(29559) , Grik4(24406) , Grin2a(24409)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience