Fontos dokumentumok
C239
CNQX disodium salt hydrate
≥98% (HPLC), solid, AMPA/kainate receptor antagonist.
Szinonimák:
6-Cyano-7-nitroquinoxaline-2,3-dione disodium salt hydrate
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
CNQX disodium salt hydrate, ≥98% (HPLC), solid
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
tárolási körülmény
protect from light
szín
orange to red
oldhatóság
H2O: >2 mg/mL (warmed)
SMILES string
O.[Na+].[Na+].[O-]c1nc2cc(C#N)c(cc2nc1[O-])[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H4N4O4.2Na.H2O/c10-3-4-1-5-6(2-7(4)13(16)17)12-9(15)8(14)11-5;;;/h1-2H,(H,11,14)(H,12,15);;;1H2/q;2*+1;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LCDWHGXMFAZHEO-UHFFFAOYSA-L
Géninformáció
human ... ADORA1(134) , ADORA2A(135) , ADORA2B(136) , ADORA3(140) , GRIA1(2890) , GRIA2(2891) , GRIA3(2892) , GRIA4(2893)
Alkalmazás
- as a competitive non-NMDA receptor antagonist and competitive AMPA/kainate receptor antagonist in neuronal cultures(110)
- as a glutamatergic blockers for measuring inhibitory postsynaptic currents in projection neurons(111)
- as a AMPA glutamate receptor antagonist prefrontal cortex neurons(112)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience