Merck
A4789
Sigma-Aldrich
Anti-Mouse IgA (α-chain specific)−Peroxidase antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Goat Anti-Mouse IgA (α-chain specific)−HRP
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.46
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
peroxidase conjugate
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
technika/technikák
direct ELISA: 1:10,000
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
IgA antibody plays an essential role in mucosal immunity and binds with immunogens/pathogens to restrict them from entering the mucosal membrane. Anti-mouse IgA (α-chain specific)-peroxidase antibody can be used for determining the secretory IgA (sIgA) in intestinal fluid. It can also be used in direct ELISA. Goat anti-mouse IgA (α-chain specific)-peroxidase antibody reacts specifically with mouse IgA.
Immunogen
Purified mouse IgA
Alkalmazás
Anti-mouse IgA (α-chain specific)-peroxidase antibody can be used in modified indirect DIBA (dot- immunobinding assay) .
Applications in which this antibody has been used successfully, and the associated peer-reviewed papers, are given below.
Enzyme-linked immunosorbent assay (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
ELISAS were performed using HRP conjugated gaot anti-mouse IgA as the secondary antibody at a dilution of 1:10000 for a 1 hour incubation at 37 degrees to detect IgA levels in mouse fecal extracts.
Fizikai forma
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 1% bovine serum albumin with preservative.
Elkészítési megjegyzés
Prepared using the periodate method described by Wilson, M.B., and Nakane, P.K., in Immunofluorescence and Related Staining Techniques, Elsevier/North Holland Biomedical Press, Amsterdam, p 215 (1978).
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Catalina Lopez-Saucedo et al.
BioMed research international, 2015, 679850-679850 (2015-06-13)
Individuals with X-HIGM syndrome fail to express functional CD40 ligand; consequently they cannot mount effective protective antibody responses against pathogenic bacteria. We evaluated, compared, and characterized the humoral immune response of wild type (WT) and C57-CD40L deficient (C57-CD40L(-/-)) mice infected
Hao Feng et al.
Frontiers in plant science, 8, 910-910 (2017-06-18)
Rotavirus is the leading cause of severe diarrheal disease among newborns. Plant-based rotavirus vaccines have been developed in recent years and have been proven to be effective in animal models. In the present study, we report a bivalent vaccine candidate
Sidonia Fagarasan et al.
Nature reviews. Immunology, 3(1), 63-72 (2003-01-04)
Immunoglobulin A is the most abundant immunoglobulin isotype in mucosal secretions. In this review, we summarize recent advances in our understanding of the sites, mechanisms and functions of intestinal IgA synthesis in mice. On the basis of these recent findings
The Immune Response in Mice Immunized with Lactobacillus acidophilus LF221 - A Potential Probiotic Strain.
Irena Rogelj
Food Technology and Biotechnology, 37(3), 153-158 (1999)
J M Ball et al.
Journal of virology, 72(2), 1345-1353 (1998-01-28)
Recombinant Norwalk virus-like particles (rNV VLPs) produced in insect cells were evaluated as an oral immunogen in CD1 and BALB/c mice by monitoring rNV-specific serum total and subclass immunoglobulin G (IgG) and intestinal IgA responses. Dose and kinetics of response