SAB5600003
Anti-Mouse IgA antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM220, purified immunoglobulin
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
RM220, monoclonal
recombinant monoclonal
form
buffered aqueous glycerol solution
faj reaktivitás
mouse
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
ELISA: 0.005-0.2 μg/mL
flow cytometry: suitable
immunoblotting: 0.5-2 μg/mL (non reduced only)
immunocytochemistry: 0.5-2 μg/mL
immunohistochemistry: 0.5-2 μg/mL
immunoprecipitation (IP): suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Related Categories
Egyediség
Immunogen
Tulajdonságok és előnyök
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2