SAB3701171
Anti-Mouse IgG1 (γ-chain specific)-Peroxidase antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Szinonimák:
HRP
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
peroxidase conjugate
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
form
lyophilized powder
faj reaktivitás
mouse
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Fizikai tulajdonságok