Fontos dokumentumok
SAB4200787
Anti-Secretory Component (IgA) antibody, Mouse monoclonal
clone GA-1, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Anti-Secretory IgA
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
GA-1, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
indirect ELISA: 0.06-0.12 μg/mL using 5 μg/ml secretory human IgA for coating.
izotípus
IgG1
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)