Fontos dokumentumok
I6635
Monoclonal Anti-Secretory Component (IgA) antibody produced in mouse
clone GA-1, ascites fluid
Szinonimák:
IgA Antibody, Secretory Component Antibody
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
GA-1, monoclonal
tartalmaz
15 mM sodium azide
faj reaktivitás
human
technika/technikák
indirect ELISA: 1:10,000
izotípus
IgG1
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Monoclonal Anti-Secretory Component (IgA) antibody is specific for secretory human IgA and the free secretory component. The antibody does not bind to human IgG, IgM and IgE.
Immunogén
Alkalmazás
Chromatin immunoprecipitation (1 paper)
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)