Fontos dokumentumok
SAB4700947
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-IgA secretory component antibody produced in mouse
clone SC-05
Szinonimák:
Immunoglobulin A SC
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
mouse
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
SC-05, monoclonal
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
koncentráció
1 mg/mL
technika/technikák
ELISA: suitable
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
The antibody SC-05 reacts with 80 kDa human secretory component glycoprotein (both free and bound in secretory IgA). Recognized glycoprotein is specific membrane marker of glandular carcinomas.
Immunogen
Affinity-purified secretory component from human colostrum.
Fizikai forma
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg