AP128P
Goat Anti-Mouse IgM Antibody, µ chain, HRP conjugate
0.8-1.0 mg/mL, Chemicon®
Szinonimák:
Anti-Mouse IgM, Goat anti-Mouse IgM
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
peroxidase conjugate
antitest forma
affinity purified immunoglobulin
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
mouse
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
koncentráció
0.8-1.0 mg/mL
technika/technikák
ELISA: suitable
western blot: suitable
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Class specific anti immunoglobulin antibodies are useful for: The characterization of malignant B cell proliferations. All but acute lymphocytic leukemias share either surface or intra cytoplasmic Ig with an isotypic restriction, which suggest the monoclonal nature of the cell population. Most of the chronic lymphocytic leukemias, non Hodgkin lymphomas and Burkitt′s lymphoma bear surface IgM, whereas plasmocytes from Waldenström′s disease bear intracytoplasmic IgM. The other isotypes are less frequently found. On the other hand multiple myelomas are usually of the IgG or IgA type.
Egyediség
Alkalmazás
Secondary & Control Antibodies
Fragment Specific Secondary Antibodies
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3