Fontos dokumentumok
A4937
Anti-Mouse IgA (α-chain specific)−Alkaline Phosphatase antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Szinonimák:
Goat Anti-Mouse IgA (α-chain specific)−AP
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
alkaline phosphatase conjugate
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous glycerol solution
technika/technikák
direct ELISA: 1:30,000
western blot: 1:30,000
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Related Categories
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3