Merck
A8786
Sigma-Aldrich
Anti-Mouse IgM (μ-chain specific)–Peroxidase antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Goat Anti-Mouse IgM (μ-chain specific)–HRP
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.46
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
peroxidase conjugate
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
technika/technikák
direct ELISA: 1:10,000
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
IgM is a glycoprotein antibody that regulates humoral immune responses. Mouse IgM is involved in modulating B cell memory . This antibody isotype has also been implicated in the development of autoimmune responses associated with the pathogenesis of type 1 diabetes in mice . Anti-Mouse IgM (μ-chain specific)-Peroxidase antibody is specific for mouse IgM when tested against purified mouse IgA, IgM, and IgG.
Immunogén
Purified mouse IgM
Alkalmazás
Anti-Mouse IgM (μ-chain specific)-Peroxidase antibody produced in goat has also been used in:
  • western blotting
  • enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
  • immunohistochemistry
Fizikai forma
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4 containing 1% bovine serum albumin with preservative.
Elkészítési megjegyzés
Prepared using the periodate method described by Wilson, M.B., and Nakane, P.K., in Immunofluorescence and Related Staining Techniques, Elsevier/North Holland Biomedical Press, Amsterdam, p215 (1978).
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Enhanced humoral immunity in mice lacking CB1 and CB2 receptors (Cnr1-/-/Cnr2-/- mice) is not due to increased splenic noradrenergic neuronal activity
Simkins T, et al.
Journal of Neuroimmune Pharmacology, 9(4), 544-557 (2014)
Yan Wang et al.
The Journal of biological chemistry, 291(19), 10046-10057 (2016-03-10)
The partially de-N-acetylated poly-β-1,6-N-acetyl-d-glucosamine (dPNAG) polymer serves as an intercellular biofilm adhesin that plays an essential role for the development and maintenance of integrity of biofilms of diverse bacterial species. Translocation of dPNAG across the bacterial outer membrane is mediated
Krzysztof Wandzik et al.
Development, growth & differentiation, 51(6), 555-565 (2009-08-01)
We investigated the remodeling of iron metabolism during megakaryocytic development of K562 cells. Differentiation was successfully verified by increase of the megakaryocytic marker CD61 and concomitant decrease of the erythroid marker γ-globin. The reduction of erythroid properties was accompanied by
Michael Wetter et al.
PloS one, 7(9), e45609-e45609 (2012-10-03)
The Vi capsular polysaccharide (CPS) of Salmonella enterica serovar Typhi, the cause of human typhoid, is important for infectivity and virulence. The Vi biosynthetic machinery is encoded within the viaB locus composed of 10 genes involved in regulation of expression
Hansen Wang et al.
PloS one, 12(8), e0182844-e0182844 (2017-08-24)
Alzheimer disease (AD) stands out amongst highly prevalent diseases because there is no effective treatment nor can the disease be reliably diagnosed at an early stage. A hallmark of AD is the accumulation of aggregation-prone amyloid β peptides (Aβ), the