Fontos dokumentumok
P7754
5α-Pregnane-3,20-dione (allo)
progesterone metabolite
Szinonimák:
5α-Dihydroprogesterone, Allopregnane-3,20-dione
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
form
powder
SMILES string
[H][C@@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@H](C(C)=O)[C@@]4(C)CC[C@]3([H])[C@@]1(C)CCC(=O)C2
InChI
1S/C21H32O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h14,16-19H,4-12H2,1-3H3/t14-,16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XMRPGKVKISIQBV-BJMCWZGWSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.