Fontos dokumentumok
A4142
Azaserine
≥98% (TLC)
Szinonimák:
O-Diazoacetyl-L-serine
Teszt
≥98% (TLC)
form
powder
szín
off-white to yellow-green
antibiotikus hatásspektrum
fungi
Hatásmechanizmus
enzyme | inhibits
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
N[C@@H](COC(=O)C=[N+]=[N-])C(O)=O
InChI
1S/C5H7N3O4/c6-3(5(10)11)2-12-4(9)1-8-7/h1,3H,2,6H2,(H,10,11)/t3-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MZZGOOYMKKIOOX-VKHMYHEASA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3