Fontos dokumentumok
156256
Sodium methoxide solution
25 wt. % in methanol
Szinonimák:
Sodium methylate
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
1.1 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
50 mmHg ( 20 °C)
96 mmHg ( 25 °C)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
878 °F
koncentráció
25 wt. % in methanol
törésmutató
n20/D 1.37
sűrűség
0.945 g/mL at 25 °C
SMILES string
[Na+].C[O-]
InChI
1S/CH3O.Na/c1-2;/h1H3;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WQDUMFSSJAZKTM-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
60.0 °F - closed cup - Solvent
Lobbanási pont (C)
15.55 °C - closed cup - Solvent
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?