Fontos dokumentumok
196304
5-Methyl-1H-benzotriazole
98%
Szinonimák:
5-Methyl-1,2,3-benzotriazole, 5-Methylbenzotriazole, 5-Tolyltriazole, 6-Methyl-1,2,3-benzotriazole, 6-Methyl-1H-benzotriazole, 6-Tolyltriazole
Teszt
98%
form
powder
bp
210-212 °C/12 mmHg (lit.)
mp
80-82 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc2[nH]nnc2c1
InChI
1S/C7H7N3/c1-5-2-3-6-7(4-5)9-10-8-6/h2-4H,1H3,(H,8,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LRUDIIUSNGCQKF-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?