Merck
298875
Sigma-Aldrich
L-Threitol
99%
Szinonimák:
(2S,3S)-1,2,3,4-Butanetetrol
About This Item
Lineáris képlet:
HOCH2[CH(OH)]2CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
122.12
Beilstein:
1719754
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
optikai aktivitás
[α]20/D +14°, c = 2 in ethanol
mp
87-90 °C (lit.)
SMILES string
OC[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C4H10O4/c5-1-3(7)4(8)2-6/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UNXHWFMMPAWVPI-IMJSIDKUSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 2
1 of 2