Fontos dokumentumok
G3000
β-Gentiobiose
≥85% (remainder primarily α-anomer)
Szinonimák:
6-O-β-D-Glucopyranosyl-D-glucose, Amygdalose
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
≥85% (remainder primarily α-anomer)
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]20/D 8.5 to 10.5, c = 2% (w/v) in water
szín
beige
oldhatóság
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow (
)
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](OC[C@H]2OC(O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(14)8(17)10(19)12(23-3)21-2-4-6(15)7(16)9(18)11(20)22-4/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9-,10-,11?,12-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DLRVVLDZNNYCBX-CQUJWQHSSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?