Fontos dokumentumok
I8132
scyllo-Inositol
≥98%
Szinonimák:
1,3,5/2,4,6-Hexahydroxycyclohexane, DTLET
Teszt
≥98%
SMILES string
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-12H/t1-,2-,3+,4+,5-,6-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CDAISMWEOUEBRE-CDRYSYESSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)