Merck
M0375
Sigma-Aldrich
Maleic acid
ReagentPlus®, ≥99% (HPLC)
Szinonimák:
cis-Butenedioic acid, Toxilic acid
About This Item
Lineáris képlet:
HO2CCH=CHCO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
116.07
Beilstein:
605762
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
≥99% (HPLC)
form
powder
szennyeződések
≤2.0% water
izzítási maradék
≤0.1%
pKa (25 °C)
(1) 1.97, (2) 6.24
mp
130-135 °C (lit.)
sűrűség
1.59 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)\C=C/C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VZCYOOQTPOCHFL-UPHRSURJSA-N
Általános leírás
Maleic acid (MA) is a dicarboxylic acid that undergoes esterification with ethanol in the presence of cation-exchange resin catalysts to form diethyl maleate. Its crystalline structure has been analyzed. Reaction kinetics and mechanism of the isomerization of maleic acid to fumaric acid in the presence of ceric and bromide ions has been investigated. The reaction mechanism and reactivity ratios for the radical copolymerization of maleic acid with styrene have been determined.
Alkalmazás
Maleic acid has been used in the preparation of tris-maleate buffer and sodium maleate buffer. It has also been used for the pretreatment of poplar tracheid cell walls for the spectroscopic analysis of lignin. It may be used to synthesize superswelling acrylamide/maleic acid hydrogels.
Minőség
Repurified
Jogi információk
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Radical copolymerization of maleic acid with styrene.
Switala-Zeliazkow M.
Eur. Polymer J., 35(1), 83-88 (1999)
Swelling equilibria and dye adsorption studies of chemically crosslinked superabsorbent acrylamide/maleic acid hydrogels.
Karadag E, et al.
Eur. Polymer J., 38(11), 2133-2141 (2002)
Bromine-Catalyzed Isomerization of Maleic Acid to Fumaric Acid.
Jwo JJ.
J. Chin. Chem. Soc., 28(1), 34-41 (1981)
Esterification of maleic acid with ethanol over cation-exchange resin catalysts.
Yadav GD and Thathagar MB.
Reactive functional Polymers, 52(2), 99-110 (2002)
Determination of total dietary fibre and available carbohydrates: A rapid integrated procedure that simulates in vivo digestion.
McCleary BV, et al.
Starch, 67(9-10), 860-883 (2015)
Cikkek
A savak és bázisok táblázata a savak és bázisok erősségét sorolja fel (a legerősebbtől a leggyengébbig). Egyszerűen használható laboratóriumi referenciatáblázat tudósok, kutatók és laboránsok számára.
Acid and base chart lists the strength of acids and bases (strongest to weakest) in order. Simple to use laboratory reference chart for scientists, researchers and lab technicians.