Fontos dokumentumok
11631
D-Glucosamine 3-sulfate
≥98.0% (TLC)
Szinonimák:
GlcN-3S
Teszt
≥98.0% (TLC)
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]/D 55.0±2.0
technika/technikák
thin layer chromatography (TLC): suitable
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1OS(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H13NO8S/c7-3-5(15-16(11,12)13)4(9)2(1-8)14-6(3)10/h2-6,8-10H,1,7H2,(H,11,12,13)/t2-,3-,4-,5-,6?/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UZUBNIPDAIVWIE-IVMDWMLBSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.