Fontos dokumentumok
A5626
Acetylthiocholine chloride
≥99% (TLC), powder
Szinonimák:
(2-Mercaptoethyl)trimethylammonium chloride acetate
About This Item
Minőségi szint
Teszt
≥99% (TLC)
form
powder
oldhatóság
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Cl-].CC(=O)SCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C7H16NOS.ClH/c1-7(9)10-6-5-8(2,3)4;/h5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GZYVLKKMMDFCKR-UHFFFAOYSA-M
Géninformáció
human ... ACHE(43)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3