Fontos dokumentumok
A6500
Acetylcholine bromide
≥99%
Szinonimák:
ACh
Teszt
≥99%
form
powder
mp
140-143 °C (lit.)
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Br-].CC(=O)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C7H16NO2.BrH/c1-7(9)10-6-5-8(2,3)4;/h5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZEHGKSPCAMLJDC-UHFFFAOYSA-M
Géninformáció
human ... CHRM3(1131)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3