Fontos dokumentumok
S8692
Sulprostone
≥95% (HPLC), oil
Szinonimák:
(5Z,11α,13E,15R)--11,15-Dihydroxy-9-oxo-16-phenoxy-17,18,19,20-tetranorprosta-5,13-dienoic acid methane sulfonamide, CP-34089, SHB-286, ZK-57671
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
oil
szín
colorless to yellow-brown
oldhatóság
DMSO: >10 mg/mL
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CS(=O)(=O)NC(=O)CCC\C=C/C[C@@H]1[C@@H](\C=C\[C@@H](O)COc2ccccc2)[C@H](O)CC1=O
InChI
1S/C23H31NO7S/c1-32(29,30)24-23(28)12-8-3-2-7-11-19-20(22(27)15-21(19)26)14-13-17(25)16-31-18-9-5-4-6-10-18/h2,4-7,9-10,13-14,17,19-20,22,25,27H,3,8,11-12,15-16H2,1H3,(H,24,28)/b7-2-,14-13+/t17-,19-,20-,22-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UQZVCDCIMBLVNR-TWYODKAFSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)