Fontos dokumentumok
8.41870
Sigma-Aldrich
Acetylcholine iodide
for synthesis
Szinonimák:
Acetylcholine iodide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H16INO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
273.11
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352107
EC index szám:
218-862-3
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Forma
solid
mp
162-165 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[I-].[N+](CCOC(=O)C)(C)(C)C
InChI
1S/C7H16NO2.HI/c1-7(9)10-6-5-8(2,3)4;/h5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SMBBQHHYSLHDHF-UHFFFAOYSA-M
Analízis megjegyzés
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 159 °C
Melting range (upper value): ≤ 163 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3