E4642
(±)-Epinephrine hydrochloride
≥98% (TLC), powder, adrenergic receptor agonist
Szinonimák:
(±)-Adrenalin, 4-(1-Hydroxy-2-[methylamino]ethyl)-1,2-benzenediol hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
product name
(±)-Epinephrine hydrochloride,
Minőségi szint
oldhatóság
H2O: 50 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(CNC)C1=CC=C(O)C(O)=C1.Cl
InChI
1S/C9H13NO3.ClH/c1-10-5-9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6;/h2-4,9-13H,5H2,1H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ATADHKWKHYVBTJ-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA1D(146) , ADRA2A(150) , ADRA2B(151) , ADRA2C(152) , ADRB1(153) , ADRB2(154) , ADRB3(155)
Általános leírás
Alkalmazás
- in the induction of renalase expression in Human renal proximal tubular epithelial cells
- in the infusion studies to test its effect on heart rate and eye temperature measurements in bull
- as a medium supplement for the stimulation of endothelial progenitor cells
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges