Fontos dokumentumok
49621
L-Glutamic acid monosodium salt monohydrate
≥98.0% (NT), for peptide synthesis
Szinonimák:
L-2-Aminopentanedioic acid, MSG, Sodium L-glutamate
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
L-Glutamic acid monosodium salt monohydrate, ≥98.0% (NT)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (NT)
Forma
solid
optikai aktivitás
[α]20/D −4.2±0.3°, c = 1.2% in H2O
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
232 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
O.[Na+].N[C@@H](CCC([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4.Na.H2O/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);;1H2/q;+1;/p-1/t3-;;/m0../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GJBHGUUFMNITCI-QTNFYWBSSA-M
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?