AB2251-I
Anti-VGluT2 Antibody
serum, from guinea pig
Szinonimák:
Vesicular glutamate transporter 2, Differentiation-associated BNPI, Differentiation-associated Na(+)-dependent inorganic phosphate cotransporte, Solute carrier family 17 member 6, VGluT2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
guinea pig
Minőségi szint
antitest forma
serum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
rat, mouse
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
rat ... Slc17A6(84487)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Neuroscience
Synapse & Synaptic Biology
Minőség
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected VGluT2 in 10 µg of rat brain membrane extract.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1