MAB1572
Anti-Parvalbumin Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, PARV-19
Szinonimák:
Anti-D22S749
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Anti-Parvalbumin Antibody, ascites fluid, clone PARV-19, Chemicon®
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
PARV-19, monoclonal
faj reaktivitás
feline, rabbit, goat, frog, fish, human, pig, bovine, rat, mouse, canine
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PVALB(5816)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
A previous lot was used by indirect immunoperoxidase at 1:1,000-1:2,000 dilution. The antibody works on formalin fixed, paraffin embedded tissue sections of rat cerebellum from a previous lot. Fixation does not appear to affect MAB1572’s ability to detect parvalbumin.
Immunocytochemistry:
A previous lot of this antibody was used on cultured neurons.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Signaling Neuroscience
Minőség
Western Blot Analysis:
1:1000 dilution of this lot detected Parvalbumin on 10 μg of mouse brain lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Brain tissue, Cultured neurons
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg