MAB341
Anti-GABA A Receptor β 2,3 Chain Antibody, clone BD17
clone BD17, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
GABA(A) receptor subunit beta-2, gamma-aminobutyric acid (GABA) A receptor, beta 2, gamma-aminobutyric acid A receptor, beta 2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
BD17, monoclonal
faj reaktivitás
mouse, feline, monkey, bovine
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
rat, human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... GABRB2(2561)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
A 10-20 μg/mL concetration of a previous lot was used in IH.
Immunoprecipitation:
A previous lot of this antibody was used in IP.
Western blot:
5-20 µg/mL. Recognizes a 55 kDa band corresponding to the beta chain of the GABAA receptor.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Minőség
Western Blot:
1:500 dilution of this antibody detected GABA A Receptor β 2,3 Chain on 10 μg of mouse brain membrane lysates.