Merck
96404
SAFC
Atto 550-Streptavidin
BioReagent, suitable for fluorescence
Szinonimák:
Streptavidin-Atto 550
About This Item
UNSPSC kód:
12352209
NACRES:
NA.25
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
form
solid
gyártó/kereskedő neve
ATTO-TEC GmbH
fluoreszcencia
λex 554 nm; λem 576 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
λ
in PBS (buffer pH 7.4)
alkalmasság
corresponds for gel electrophoresis
suitable for fluorescence
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Atto fluorescent labels are designed for high sensitivity applications, including single molecule detection. These labels have rigid structures that do not show any cis-trans-isomerization. They display exceptional intensity with minimal spectral shift on conjugation.
Analízis megjegyzés
free of unconjugated dye
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Dokumentumtár megtekintése
Smart-aggregation imaging for single molecule localization with SPAD cameras.
Gyongy, I.; et al.
arXiv (2016)
Cikkek
Az Atto színezékek olyan fluoreszcens színezékek sorozata, amelyek megfelelnek a modern fluoreszcens technológiák kritikus igényeinek.
Atto dyes are a series of fluorescent dyes that meet the critical needs of modern fluorescent technologies.