Fontos dokumentumok
40709
Atto 590-Streptavidin
BioReagent, suitable for fluorescence
Szinonimák:
Streptavidin-Atto 590
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
form
powder
gyártó/kereskedő neve
ATTO-TEC GmbH
fluoreszcencia
λex 590 nm; λem 619 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
alkalmasság
suitable for fluorescence
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3