Merck
49937
Sigma-Aldrich
Atto 488-Streptavidin
BioReagent, suitable for fluorescence
Szinonimák:
Streptavidin-Atto 488
About This Item
UNSPSC kód:
12161900
NACRES:
NA.25
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
form
solid
gyártó/kereskedő neve
ATTO-TEC GmbH
λ
in PBS, pH 7.4
UV-elnyelés
λ: 500-506 nm Amax
alkalmasság
corresponds for gel electrophoresis
suitable for fluorescence
tárolási hőmérséklet
−20°C
Analízis megjegyzés
dye-to-protein ratio ≥1.5
Jogi információk
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Dokumentumtár megtekintése
Breaking the Diffraction Barrier in Fluorescence Microscopy by Optical Shelving.
Bretschneider, S.; Eggeling, Chr.; Hell, S. W.
Physical Review Letters, 98(21) (2007)
Instant Live-Cell Super-Resolution Imaging of Cellular Structures by Nanoinjection of Fluorescent Probes.
Hennig, S.; et al.
Nano Letters, 15(2), 1374-1381 (2015)
The changing point-spread function. Single-molecule-based super-resolution imaging.
Horrocks, M. H.; Palayret, M.; Klenerman, D.; Lee, S. F.
Histochemistry and Cell Biology, 141(6), 577-585 (2014)
Verbesserte hochauflosende Mikroskopie mit Oxazinfarbstoffen in schwerem Wasser.
Lee, S. F.; Verolet, Q.; Furstenberg, A.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 124(34), 9117-9120 (2013)
Photoinduced formation of reversible dye radicals and their impact on super-resolution imaging.
van de Linde, S.; et al.
Photochemistry and Photobiology, 10(4), 499-506 (2011)
Cikkek
Az Atto színezékek olyan fluoreszcens színezékek sorozata, amelyek megfelelnek a modern fluoreszcens technológiák kritikus igényeinek.
Atto dyes are a series of fluorescent dyes that meet the critical needs of modern fluorescent technologies.