Fontos dokumentumok
RSTREP-RO
Roche
Streptavidin, recombinant
liquid, ≥17 units/mg protein, pH range 5.0-9.0
Szinonimák:
streptavidin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Streptomyces sp. ( Streptomyces avidinii)
Minőségi szint
rekombináns
expressed in E. coli
form
liquid
specifikus aktivitás
≥17 units/mg protein
molekulatömeg
~52 kDa
kiszerelés
pkg of 1 mg (11721666001)
pkg of 5 mg (11721674001)
gyártó/kereskedő neve
Roche
koncentráció
70-90%
technika/technikák
protein array: suitable
protein purification: suitable
szennyeződések
6-7% water
pH-tartomány
5.0-9.0
pI
7.4-7.7 (two main bands)
oldhatóság
water: 10 mg/L (mA405=100)
alkalmasság
suitable for immunological tests
UniProt elérési szám
kiszállítva
cooler
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
Általános leírás
Alkalmazás
Szekvencia
Each subunit has six tyrosine residues.The protein is free of carbohydrate.
Egység definíció
Fizikai forma
Protein: 0.7 ± 0.1mg protein lyophilizate (A282 = 3.1)
KD: 10-15M
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash