A9275
Avidin from egg white
BioUltra, lyophilized powder, ≥10 units/mg protein (E1%/280), ≥98% (SDS-PAGE)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
egg white
Minőségi szint
termékcsalád
BioUltra
Teszt
≥98% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
specifikus aktivitás
≥10 units/mg protein (E1%/280)
molekulatömeg
glycoprotein 66 kDa
subunit 16 kDa
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Egység definíció
Elkészítési megjegyzés
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3