Merck
09260
Sigma-Aldrich
Atto 425-Streptavidin
BioReagent, suitable for fluorescence
Szinonimák:
Streptavidin-Atto 425
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
NACRES:
NA.32
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPCE)
form
powder
gyártó/kereskedő neve
ATTO-TEC GmbH
oldhatóság
H2O: soluble
fluoreszcencia
λex 437 nm; λem 477 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
alkalmasság
corresponds for gel electrophoresis
suitable for fluorescence
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Applied to the development of fluorescence binding assays to detect volatile organic compounds in both the liquid and gas phase.
Analízis megjegyzés
unconjugated dye ≤5% of total fluorescence
Jogi információk
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Dokumentumtár megtekintése
Justyn W Jaworski et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 24(9), 4938-4943 (2008-03-28)
Susceptibility of chemical sensors to false positive signals remains a common drawback due to insufficient sensor coating selectivity. By mimicking biology, we have demonstrated the use of sequence-specific biopolymers to generate highly selective receptors for trinitrotoluene and 2,4-dinitrotoluene. Using mutational
Nanoscale organization of nicotinic aceylcholine receptors by stimulated emission depletion microscopy.
Kellner, R.R., et al.
Neuroscience, 144(1), 135-143 (2007)
Sub-Diffraction Nano Manipulation Using STED AFM.
Chacko, Jenu V.; et al.
PLoS ONE, 8(6), e66608-e66608 (2013)
A novel nanoscopic tool by combining AFM with STED microscopy.
Harke, B.; et al
Optical Nanoscopy, 1(1), 3-3 (2012)
Self-Calibrated Line-Scan STED-FCS to Quantify Lipid Dynamics in Model and Cell Membranes.
Benda, A.; Ma, Y.; Gaus, K.
Biophysical Journal, 108(3), 596-609 (2015)
Cikkek
Az Atto színezékek olyan fluoreszcens színezékek sorozata, amelyek megfelelnek a modern fluoreszcens technológiák kritikus igényeinek.
Atto dyes are a series of fluorescent dyes that meet the critical needs of modern fluorescent technologies.