Fontos dokumentumok
42424
Atto 550
for fluorescence, ≥90% (HPLC)
About This Item
Javasolt termékek
grade
for fluorescence
Minőségi szint
Teszt
≥90% (HPLC)
form
powder
gyártó/kereskedő neve
ATTO-TEC GmbH
λ
in ethanol (with 0.1% trifluoroacetic acid)
UV-elnyelés
λ: 553-559 nm Amax
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
find more information here
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Fluorescence lifetime measurement is advantageous over intensity-based measurements. Applications include fluorescence lifetime assays, sensing and FLI.
A fluoreszcencia élettartam mérés előnyös az intenzitás alapú mérésekkel szemben. Alkalmazásai közé tartoznak a fluoreszcencia élettartam-mérések, az érzékelés és az FLI.