Fontos dokumentumok
S6402
Streptavidin−Cy3™ from Streptomyces avidinii
buffered aqueous solution
Szinonimák:
Streptavidin Cy3
About This Item
Javasolt termékek
konjugátum
CY3 conjugate
Minőségi szint
Forma
buffered aqueous solution
a címkézés mértéke
3-9 mol fluorochrome per mol protein
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
- in double immunofluorescence staining to detect biotinylated lectin
- for insulin and C-peptide staining in immunofluorescence analysis
- in double immunofluorescence to verify the presence of cells filled with biocytin
- in conjunction with biotinylated antibodies in immunohistochemistry and immunocytochemistry
- with the traditional rhodamine filter arrangements due to the spectral overlap
Tulajdonságok és előnyök
- Absorbance Max 552 nm
- Emission Max 565 nm
- Molar Extinction Coefficient 1.3 x 10-5 M-1cm-1
Fizikai forma
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Elérhető fluoreszcens in situ hibridizációs (FISH) eljárások, reagensek és berendezések.
Available Fluorescent in situ hybridization (FISH) procedures, reagents and equipment.