Fontos dokumentumok
95144
Retinol
BioXtra, ≥97.5% (HPLC), ~3100 U/mg
Szinonimák:
Axerophthol, Vitamin A, Vitamin A alcohol, Vitamin A1, all-trans-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2,4,6,8-nonatetraen-1-ol
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
termékcsalád
BioXtra
Teszt
≥97.5% (HPLC)
form
(Powder or Powder with Lumps)
specifikus aktivitás
~3100 U/mg
eltarthatósági idő
limited shelf life
szín
faint yellow to very dark yellow
mp
56-61 °C
61-63 °C (lit.)
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC1(C)C(/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/CO)=C(C)CCC1
InChI
1S/C20H30O/c1-16(8-6-9-17(2)13-15-21)11-12-19-18(3)10-7-14-20(19,4)5/h6,8-9,11-13,21H,7,10,14-15H2,1-5H3/b9-6+,12-11+,16-8+,17-13+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FPIPGXGPPPQFEQ-OVSJKPMPSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- as a standard in peak identification and quantification in reverse phase HPLC
- as a standard to estimate the concentration of vitamin A
- to study the inhibitory effect of retinol on murine norovirus (MNV) replication in murine RAW 264.7 cells
- as a component in the reaction mixture for the lecithin:retinol acyltransferase (LRAT) assay
Biokémiai/fiziológiai hatások
Retinol is biological active in a wide range of processes.
Kiszerelés
Egység definíció
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Protocols
Separation of δ-Tocopherol, analytical standard; Retinyl acetate; (+)-γ-Tocopherol; α-Tocopherol, ≥95.5%; Retinol; Vitamin A (acetate), meets USP testing specifications.