Merck
92768
Sigma-Aldrich
(Trimethylsilyl)methylamine
≥98.0% (GC)
Szinonimák:
(Aminomethyl)trimethylsilane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H13NSi
CAS-szám:
Molekulatömeg:
103.24
Beilstein:
1731488
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥98.0% (GC)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.416
bp
92-94 °C (lit.)
sűrűség
0.771 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
C[Si](C)(C)CN
InChI
1S/C4H13NSi/c1-6(2,3)4-5/h4-5H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YVWPNDBYAAEZBF-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
Synthesis of trimethylsilyl-diazomethane; 1,3-Cycloaddition of its imine; preparation of azomethine ylides from ketones
Piktogramok
FlameCorrosion
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
48.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
M. Letellier et al.
Synthetic Communications, 18, 1975-1975 (1988)
D. Seyferth et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 44, 279-279 (1972)
K. Achiwa et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 31, 3939-3939 (1983)