Fontos dokumentumok
87809
Retinyl propionate
≥98.0% (sum of isomers, HPLC), ~2500 U/mg
Szinonimák:
Vitamin A propionate
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (sum of isomers, HPLC)
Forma
liquid
specifikus aktivitás
~2500 U/mg
tartalmaz
BHT as stabilizer
szennyeződések
~5% cis-isomers
szín
green-yellow to very dark green-yellow
yellow to very dark yellow
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCC(=O)OC\C=C(C)\C=C\C=C(C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
InChI
1S/C23H34O2/c1-7-22(24)25-17-15-19(3)11-8-10-18(2)13-14-21-20(4)12-9-16-23(21,5)6/h8,10-11,13-15H,7,9,12,16-17H2,1-6H3/b11-8+,14-13+,18-10+,19-15+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SFRPDSKECHTFQA-ONOWFSFQSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
262.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
128 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?